Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 96-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
11220.00 CHF
Spezifikation
Blockformat | Austauschbar |
---|---|
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15137105
|
Applied Biosystems™
4484075 |
Beschränkte Garantie |
11220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Jedes ProFlex PCR-Systempaket mit erweiterter Garantie umfasst Gerätekonfiguration und Kontrollfunktionen sowie erweiterte Garantieleistungen, die sich an Ihre Forschungsanforderungen anpassen lassen:
- Austauschen von Blocktypen, wenn sich der Durchsatz ändern muss
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Erhalten schneller Reparaturen von werkseitig geschulten und zertifizierten Servicetechnikern
- Minimieren von Ausfallzeiten des Geräts durch Fehlerbehebung mit erfahrenen technischen Support-Teams
AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung
Verlängern Sie Ihre bestehende eingeschränkte Herstellergarantie um weitere Jahre mit der AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung. Im Rahmen des ABRC-Supports warten und reparieren werkseitig geschulte Techniker Ihr Gerät in unserem Remote Service Center. Senden Sie uns einfach Ihr Gerät per Post, wir warten oder reparieren es und senden es innerhalb von 3 Wochen an Sie zurück. Alle Teile-, Arbeits- und Versandkosten sind inbegriffen.
Die ABRC Garantieverlängerung eignet sich ideal für Kunden in regulierten Umgebungen, die die Konsistenz der Bestandskennzeichnung beibehalten müssen, um die regulierten Protokolle zu erfüllen.
Jedes ProFlex PCR-Systempaket mit erweiterter Garantie umfasst Gerätekonfiguration und Kontrollfunktionen sowie erweiterte Garantieleistungen, die sich an Ihre Forschungsanforderungen anpassen lassen:
- Austauschen von Blocktypen, wenn sich der Durchsatz ändern muss
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Erhalten schneller Reparaturen von werkseitig geschulten und zertifizierten Servicetechnikern
- Minimieren von Ausfallzeiten des Geräts durch Fehlerbehebung mit erfahrenen technischen Support-Teams
AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung
Verlängern Sie Ihre bestehende eingeschränkte Herstellergarantie um weitere Jahre mit der AB Reparatur Center (ABRC) Garantieverlängerung. Im Rahmen des ABRC-Supports warten und reparieren werkseitig geschulte Techniker Ihr Gerät in unserem Remote Service Center. Senden Sie uns einfach Ihr Gerät per Post, wir warten oder reparieren es und senden es innerhalb von 3 Wochen an Sie zurück. Alle Teile-, Arbeits- und Versandkosten sind inbegriffen.
Die ABRC-Garantieverlängerung eignet sich ideal für Kunden in regulierten Umgebungen, die die Konsistenz der Bestandskennzeichnung beibehalten müssen, um die regulierten Protokolle zu erfüllen.
Spezifikation
Austauschbar | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
PCR | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
USB und integriert |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
27 cm (11 in) (H) x 57 cm (22 in) (T) x 33 cm (13 in) (B) | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) | |
18,8 kg (41 lb.) |