Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x flat
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
18180.00 CHF
Spezifikation
Blockformat | Austauschbar |
---|---|
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15182099
|
Applied Biosystems™
4484078 |
Beschränkte Garantie |
18180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Proflex 2x Flat Block ist für die Verwendung mit acht TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungs-Platten und 24 20K-Chips für die Verwendung mit QuantStudio™ 3D Digital PCR-System optimiert. Mit dem ProFlex 2x Flat PCR-System haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Austausch des 2x Flat Blocks gegen einen anderen Blocktyp bei Änderung des Durchsatzes
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex™ Blöcken mit einer besseren Gradientenfunktion
- Auswechselbare Blöcke Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entnehmen Sie einfach den 2x Flat Block aus dem Oberteil des Geräts und tauschen Sie ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieser Schritt dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
- Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Geräts, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
- Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Anstiegsrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti™ Systeme
- 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
- Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
- Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell oder standardmäßig
Spezifikation
Austauschbar | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
PCR | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
USB und integriert |
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
2 x Flat-Blöcke |