Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Tragbare Sauerstoffmessgeräte
Das ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 ist ein professionelles, praxiserprobtes DO-Messgerät mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay und ideal für die mobile Messung in Kombination mit Datenlogger und wasserfester USB-Schnittstelle.
892.00 CHF - 1655.00 CHF
Spezifikation
Ausgänge USB, wasserdicht
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Druckbereich 500 bis 1100 mbar
Kalibrierungsmodi 1
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10176483
Unterlagen ansehen
WTW™
2BA301
Messgerät mit CellOx 325 Sonde
1655.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10014313
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WTW™
2BA300
Single Meter
892.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
  • Temperaturbereich: -5 bis 105 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
  • Temperaturauflösung: 0.1
  • Druckbereich: 500 bis 1100 mbar
  • Salinitätsbereich: 0 bis 70 ppt
  • DO-Bereich: 0 bis 90 mg/l
  • DO-Genauigkeit: ±0.5 % des Werts
  • DO-Auflösung: 0.01, 0.1 mg/l
  • Sättigungsbereich: 0 bis 600 %
  • Sättigungsauflösung: 1 %
  • Displaytyp: LCD
  • Sondentyp: Galvanisch
  • Batterielebensdauer: bis zu 1000 Stunden
  • Akkutyp: NiMH wiederaufladbar
  • Datenpunkte: 200 manuelle Punkte, 5000 automatische Datensets
  • IP-Schutzart: IP67
  • Ausgänge: USB, wasserdicht
  • Abmessungen (T x B x H): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Gewicht: 0.6 kg
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Tragbare Sauerstoffmessgeräte