Learn More
Liebherr™ ProfiLine Kühlgerät mit forcierter Luftumwälzung
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher pharmazeutischer Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Chrom-Nickel-Stahl ausgestattet.
6005.00 CHF - 12470.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1 °C bis 15 °C |
---|---|
Ausführung der Tür | Selbstschließende Tür |
Door Material | Stainless Steel door/lid |
Abtauen | Automatisch |
Kältemittel | R290 |
Produktcode | Marke | Capacity (Metric) Refrigerator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacity (Metric) Refrigerator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12004682
|
Liebherr™
GKPV 1470 |
1427 l |
12470.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12110162
|
Liebherr™
GKPV 6570 |
601 l |
6005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kühlschrank aus Edelstahl
- Tür aus Edelstahl mit austauschbaren Scharnieren
- Ergonomischer Griff
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Elektronisches Kontrollsystem
- Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
1 °C bis 15 °C | |
Stainless Steel door/lid | |
R290 | |
Chrome Nickel Steel Interior Containers | |
2 Jahre | |
1550 mm | |
50 Hz |
Selbstschließende Tür | |
Automatisch | |
Stainless Steel | |
Edelstahl | |
650 mm | |
220/240 V |