Learn More
uvex ProfiErgo ENB 20 Montage-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Die dicke, spezielle NBR-Beschichtung ist beständig gegen Öl und Fett
- Das hochwertige, eingewebte Innenfutter aus Baumwolle ist bequem, fühlt sich angenehm auf der Haut an und trägt zur Regulierung des Handschuhklimas bei
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- Die Handschuhe eignen sich für die Bedienung von Touch-Displays
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Kontrollarbeiten und Wartung
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | NBR |
Farbe | Weiß, Gelb |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Cotton |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 2121X. |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex ProfiErgo ENB 20 Montage-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur