Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Handreiniger-Spender
Eleganter Handreiniger-Spender aus Edelstahl, ideal für Waschräume, in denen Luxus und Qualität an erster Stelle stehen. Der schnell und einfach aufzufüllender Seifenspender in schlankem und modernem Design ist die perfekte Ergänzung für jede Waschraumumgebung.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8973
132.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hat eine elegante und hochwertige Edelstahloptik. Eine ideale Waschraumlösung, bei der Luxus und Qualität an erster Stelle stehen.
- Der schnell und einfach aufzufüllende Seifenspender in schlankem und modernem Design ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung.
- Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Abgabe.
- Kompatibel mit und empfohlen für: 6385, 6386, 6387, 6342, 6348, 6340, 6331. Auch kompatibel mit: 6330, 6332, 6333, 6336, 6373, 6377, 6382.
Spezifikation
Spender für Handreiniger | |
23,1 x 10,7 x 11,5 cm | |
23.1 cm | |
10,7 cm | |
11,5 cm | |
Edelstahl | |
1 | |
33.8 oz. | |
Eurasische Produktkonformität – Erklärung, Eurasisches Handelsabkommen | |
Je 1 |
Silber | |
9.1 in. | |
4.2 in. | |
4.5 in. | |
Cleanser Cassette | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
1 l | |
Ideal zum Dosieren von Kleenex Flüssighand- und Desinfektionsmittel in Büro- und Hotelwaschräumen mit Luxusimage. |