Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Kompakter Seifenspender für Luxus-Schaumseife
Ideal auch für sehr kleine Waschräume. Dieser kompakte Handhygiene-Spender gehört zu den kleinsten auf dem Markt und lässt sich optimal als Platz sparende Lösung einsetZen. Genau die richtige Portion Schaumseife pro Handwäsche für sparsamen Verbrauch.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 6982
10.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12638355
  • 28.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Kimberly-Clark Professional™ Seifenspender für Schaumseife - Weiß, 200 ml
  • Genau die richtige Portion Schaumseife pro Handwäsche für sparsamen Verbrauch
  • Hohe Kapazität: bis zu 500 Portionen Handseife pro Nachfüllbeutel
  • Unserer Seifenspender ist leicht zu reinigen - keinerlei Schmutz- oder Staubfallen
  • Dieser Seifenspender ist kompatibel mit Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spender für Handreiniger
19 x 8,5 x 6,5 cm (L x B x H)
8.5 cm
8,5 cm
6,5 cm
Plastic
1
6.8 oz.
Ideal für den Einsatz in hygienekritischen Waschräumen mit weniger Wandfläche.
Weiß
3.3 in.
2.6 in.
7.5 in.
Cleanser Cassette
Wall Mount
Top Loading
200 ml
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Kompakter Seifenspender für Luxus-Schaumseife > Abmessungen: 19 x 8.5 x 6.5 cm (L x B x H)