Learn More
uvex Profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe
Die empfindlichen NBR-Chemikalienschutzhandschuhe sind mit einem angenehmen, Baumwollfutter ausgestattet und bieten ein hohes Maß an mechanischer Abriebfestigkeit.
Marke: uvex 6012202
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfindliche NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit geflocktem Baumwollfutter für Tragekomfort
- Die geprägte Struktur auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
- Nitrilkautschuk ist beständig gegen Öle, Fett, Säuren und Laugen
- Die Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl, sicheren Sitz und mechanische Abriebfestigkeit
- Ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil, Chemie und Druck
Spezifikation
Grün | |
NBR | |
8 | |
Typ A | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Baumwolle | |
33 cm |
Yes | |
Chemical-resistant Gloves | |
4101X. | |
AJKLOT | |
Stulpe | |
Profastrong NF33 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe > 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur