Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Marke:  Thermo Scientific SH31304.02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17908281
  • 1610.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
100 L
100 L
Single-Use Bioprocessing
50 L
2000 L
50 L
200 L
C-Flex
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs > 200 L