Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1.2%
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Enthält E-Gel SYBR Safe 1,2%ige Agarosegele.
Marke: Invitrogen™ G8151ST
Includes: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1,2 %, enthält alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen 1,2 % E-Gel-Agarosegelen mit SYBR Safe auf dem Gerät zu beginnen.
Inhalt des Kits:
- 18 E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe, 1,2 % (Kat.- Nr. G521801)
- E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (Bestellnr. G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (Kat.- 10488090)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
• 1 Elektrophoresegerät • 18 E-Gel SYBR Safe 1,2 % Gele • 1 Fläschchen E-Gel 1 kb Plus DNA-Leiter • 1 Netzteil • 1 Brille • 1 E-Gel Go! Adapter Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Starter-Kit für Elektrophoreseapparatur | |
Raumtemperatur | |
240 VAC (Netzteil), 48 VDC (Elektrophoresegerät) |
Videos
-
Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
-
Invitrogen Power Snap camera features