Learn More
Phasemaker™ TRIzol™ Reagenz und Phasemaker™ Röhrchen-Komplettsystem
Phasemaker™ Röhrchen stellen unter der wässrigen Phase eine  feste Abdichtung her, wodurch TRIzol™ Reagenz einfacher zu verwenden ist und die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Ideal für neue Anwender.
Marke:  Phasemaker™ A33251
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15608948
  • 1082.00 CHF / 200 Ansätze
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Flasche TRIzol Reagenz 200 ml und zwei Beutel mit je 100 Phasemaker Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Komplettsystem enthält auch das Reagenz TRIzol™ und die Phasemaker™ Röhrchen. Das Reagenz TRIzol verfügt über ein außergewöhnliches Lysevermögen auch bei schwierigen Probearten. Invitrogen™ Phasemaker Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzolgemischs klar von der darunter liegenden organischen Phase trennt und vollständig isoliert, wodurch es sehr einfach ist, die obere Phase mit der RNA abzupipettieren.
Das Polymer arbeitet mit einem Dichtegradienten, da es schwerer ist als die wässrige Phase, aber leichter als die organische Phase; nach der Zentrifugation positioniert es sich zwischen diesen beiden Schichten. Es erzeugt eine dichte Versiegelung zwischen den beiden Phasen und erleichtert so das Abpipettieren der wässrigen Phase, ohne dass das Risiko der Übertragung von Kontaminanten aus der organischen Schicht besteht. Daher ermöglichen Invitrogen Phasemaker Röhrchen die Rückgewinnung der gesamten wässrigen Phase, was die Ausbeute auf bis zu 30 % erhöht. Inertes Polymer, das nachgeschaltete Experimente wie die PCR nicht beeinträchtigt. Funktioniert mit frischen oder gefrorenen Proben (Gewebe oder Blut). Funktioniert auch mit Gewebeproben, die zuvor mit RNAlater behandelt wurden. Invitrogen Phasemaker Röhrchen werden vordispensiert geliefert. Die Röhrchengröße beträgt 2 ml.
  • Das Komplettsystem umfasst TRIzol und Phasemaker Röhrchen
  • Phasemaker Röhrchen sind in 2 ml-Röhrchen vordispensiert
  • Erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen der wässrigen und der organischen Phase
  • Einfacheres Abpipettieren der gesamten wässrigen Phase
  • Erhöht die Ausbeute auf bis zu 30 %
  • Die RNA-Integrität wird nicht beeinträchtigt
  • Die Dichtung bleibt lange erhalten, wodurch die Anzahl der Proben pro Charge erhöht werden kann
  • Inert, keine Beeinträchtigung nachgeschalteter Experimente
Serviceleistungen
Ein Jahr nach Erhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 ml TRIzol Reagenz und 200 Röhrchen, bei Raumtemperatur lagern
1 hr.
Bacteria, Cells, Pflanzen, Tissue, Hefe
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
200 Aufreinigungen
Bacteria: ≤107 cells
Cells: ≤107
Plant: ≤107 cells, 100 mg
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤107 cells
Organische Extraktion
20 to 50 μL
Gesamt-RNA
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling
Raumtemperatur
Cells: ≤15 μg
Tissue: ≤73 μg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phasemaker™ TRIzol™ Reagenz und Phasemaker™ Röhrchen-Komplettsystem > 200 Aufreinigungen