Learn More
Sartorius arium™ Comfort I Kombi-System (TYPE 1 - Reinstwasser und TYPE 3 - RO-Wasser)
Das Sartorius arium™ Comfort I Kombisystem eignet sich zur Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 sowie von Reinwasser des Typs 3.
Marke:  Sartorius H2O-I-2-TOC-B
9571.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15164409
  • 10075.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
arium Comfort I Systeme liefern Reinstwasser des ASTM-Typs 1 sowie Reinwasser des Typs 3. Die Systeme zeichnen sich durch ihre hochmoderne Umkehrosmosetechnologie sowie durch ihre einzigartige Filterkartusche aus und gewährleisten so eine Versorgung mit hochwertigem Reinstwasser mit einer durchgehend hohen Wasserqualität und einer Durchflussrate bis 120 l/h. Die Qualität dieses Wassers übertrifft sogar die Anforderungen des ASTM-Typs 1. Die im System integrierte UV-Lampe (185/254 nm) verhindert das mikrobiologische Wachstum und verringert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert wird durchgehend über einen integrierten und speziell für dieses Reinstwassersystem konzipierten TOC-Monitor überwacht und angezeigt.
  • Wiederholbare Ergebnisse dank des zuverlässigen TOC-Gehalts von <2 ppb
  • Automatische Optimierung des Wasserverbrauchs durch iJust
  • Anwenderfreundlich dank einzigartiger Glasanzeige mit Touch-Funktion
Vorteile:
  • Herstellung von Wasser des Typs 3 sowie des ASTM-Typs 1 aus Leitungswasser in nur einem Gerät; Anpassung an die Kundenanforderungen; die Anzeige bleibt immer auf Augenhöhe
  • Optimierter Wasserverbrauch
  • Entspricht den Laboranforderungen der Kunden und spart Wartungszeit
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Zuverlässige TOC-Verringerung
  • Unterstützt eine zuverlässige Aufzeichnung wichtiger Daten
  • Einfacher Betrieb
  • HPLC
  • GC-MS, AAS, ICP-MS
  • Ionenchromatographie
  • TOC-Analyse
  • Photometrie
  • Puffer- und pH-Lösungen
  • Als Speisewasser für Reinstwassersysteme, zum Abspülen von Glasartikeln und Laborgefäßen, als Speisewasser für Befeuchter, Autoklaven und Geschirrspüler
Spezifikation
Spezifikation
0,055 Produktwasser, weniger als 1.500 Speisewasser
Größer als 99 %
120 (ASTM-Typ 1), 16 (Typ 3)
Typ 1 bis 3
<2 Produktwasser, <2000 Speisewasser
35,6 °F bis 86 °F
Speisewasser für Reinstwassersystem, Spülen von Glaswaren und Laborgefäßen, Speisewasser für Luftbefeuchter, Autoklaven und Spülmaschine
TOC-Überwachung
<1 ml
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Bestrahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
35,6 °F bis 95 °F
< 4
17,12 in.
19,7 in.
18.74 Zoll
68.3 lb.
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Größer als 99 %
<1 CFU/1.000 ml
Bis zu 2 l/min (ASTM-Typ 1), weniger als 3 l/min. (Typ 3)
18,2 Mohm.cm Produktwasser
Arium Comfort II Kombisystem
2 °C° bis 30 °C°
80%
Wand
4 bis 10
5 °C° bis 45 °C°
2 °C° bis 35 °C°
< 1
43,5 cm
50,1 cm
47,6 cm
31 kg
100/240 V