Learn More
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube
PC Oak Ridge Tube for T-647.5 Ultraspeed Rotor.
Marke: Thermo Scientific 314460
183.22 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PC Oak Ridge Tube, 75 mL x 6, 39 x 107 mm, for T-647.5 Ultraspeed Rotor
Spezifikation
Oak Ridge Tube | |
Rotor | |
6 x 75 mL | |
39 x 107 mm |
Polycarbonat | |
Reusable | |
Oak Ridge Tube for T-647.5 Ultraspeed Rotor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube > PC Oak Ridge Tube; Capacity: 6 x 75 mL; Tube Size: 39 x 107 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur