Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM TYPE 1 - Ultrapure Water System: Wall Mounted
Ein Sartorius arium™ Pro ASTM-TYP 1 Reinstwassersystem stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Herstellung von Wasser des ASTM-Typs 1 für ausschlaggebende Analysen wie HPLC, PCR, Antikörperproduktion, Vorbereitung von Zellkulturmedien oder Elektrophoresen dar.
Marke:  Sartorius H2OPRO-UV-B
7201.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795006
  • 7580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Arium Pro Reihe besteht aus flexiblen Systemen mit Gerätekonfigurationen, die den Anwendungen des Kunden speziell angepasst werden können und ein außergewöhnlich gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Alle Systeme erfüllen und übertreffen die ASTM Typ 1-Wasserqualität und sorgen für ausgezeichnete, reproduzierbare Ergebnisse. Ein Arium Pro kann pro Stunde bis zu 120 l hochreines Wasser mit einer Leitfähigkeit von 0.055 μs/cm (18.2 Megaohm/cm bei 25 °C) und konsistent hoher Qualität liefern. Beim Gebrauch eines Sartopore ° 2 150-Endfilter liefert Arium Pro hochreines Wasser, das praktisch frei von Mikroorganismen ist.
  • Modell zur Wandmontage
  • Mehrere Konfigurationen auf Grundlage der Applikationsbedürfnisse
  • Optimierte Komponenten- und Kassettenmaterialien mit Flussrichtung von oben nach unten
  • Optionale integrierte UV-Lampe (185/254 nm) für das Eliminieren von Bakterien und organischen Stoffen, gesteuert durch zuverlässige TOC-Überwachung
  • Display mit durch Berührung aktivierten Funktionen und intuitiver Menüführung
  • Integrierte Echtzeitüberwachung und Datenanzeige: Zufuhrleitfähigkeit, Gesamtwasserverbrauch, Druckregulator
  • PIN-geschützter Zugriff auf grundlegende Einstellungen/Dienste
  • Praktischer SD-Karten-Einschub
  • System kann auf Grundlage der täglichen Arbeit ausgewählt werden
  • Garantiert eine lange Betriebsdauer und optimale Wasseraufreinigung
  • Zuverlässige Wasserqualität stellt reproduzierbare Ergebnisse sicher
  • Einfach zu bedienen, keine Bedienungsanleitung notwendig
  • Optimale Steuerung eines konstanten Wasserflusses und konsistente Wasserqualität ohne zusätzliche Kosten
  • Verhindert Bedienfehler durch den Anwender
  • Unterstützt die zuverlässige Aufzeichnung wichtiger Daten
Spezifikation
Spezifikation
ASTM
<1 CFU/1.000 ml
≤2
18,2 Mohm.cm
Arium pro System mit UV-Lampe
2 °C° bis 30 °C°
80%
Wand
4 bis 10
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
35,6 °F bis 95 °F
< 1
35 cm
49,2 cm
45,1 cm
27 bis 29 kg
100/240 V
0,055
120
Typ 1
<2 Produktwasser, <50 Speisewasser
35,6 °F bis 86 °F
Chromatographie
Wandmontagekit, Spender-Einheit mit 2,8 m-Verlängerungskabel, Schlauch und Wandhalterung
<1 ml
130
5 °C° bis 45 °C°
2 °C° bis 35 °C°
13,7 in.
19,37 in.
17,75 in.
59.5 bis 63.9 lbs.
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz