Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM TYPE 1 - Ultrapure Water System: Wall Mounted
Ein Sartorius arium™ Pro ASTM-TYP 1 Reinstwassersystem stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Herstellung von Wasser des ASTM-Typs 1 für ausschlaggebende Analysen wie HPLC, PCR, Antikörperproduktion, Vorbereitung von Zellkulturmedien oder Elektrophoresen dar.
6360.00 CHF - 7580.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM |
---|---|
Leitfähigkeit | 0,055 |
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/1.000 ml |
Tägliche Abgabe | 120 |
Flussrate | ≤2 |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | TOC (Total Organic Carbon) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | TOC (Total Organic Carbon) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11725006
|
Sartorius
H2OPRO-DI-B |
Arium pro System-DI | Allgemein | Kassetten-Set und steriler Filter | <5 Produktwasser, <50 Speisewasser |
6360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11795006
|
Sartorius
H2OPRO-UV-B |
Arium pro System mit UV-Lampe | Chromatographie | Wandmontagekit, Spender-Einheit mit 2,8 m-Verlängerungskabel, Schlauch und Wandhalterung | <2 Produktwasser, <50 Speisewasser |
7580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Arium Pro Reihe besteht aus flexiblen Systemen mit Gerätekonfigurationen, die den Anwendungen des Kunden speziell angepasst werden können und ein außergewöhnlich gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Alle Systeme erfüllen und übertreffen die ASTM Typ 1-Wasserqualität und sorgen für ausgezeichnete, reproduzierbare Ergebnisse. Ein Arium Pro kann pro Stunde bis zu 120 l hochreines Wasser mit einer Leitfähigkeit von 0.055 μs/cm (18.2 Megaohm/cm bei 25 °C) und konsistent hoher Qualität liefern. Beim Gebrauch eines Sartopore ° 2 150-Endfilter liefert Arium Pro hochreines Wasser, das praktisch frei von Mikroorganismen ist.
- Modell zur Wandmontage
- Mehrere Konfigurationen auf Grundlage der Applikationsbedürfnisse
- Optimierte Komponenten- und Kassettenmaterialien mit Flussrichtung von oben nach unten
- Optionale integrierte UV-Lampe (185/254 nm) für das Eliminieren von Bakterien und organischen Stoffen, gesteuert durch zuverlässige TOC-Überwachung
- Display mit durch Berührung aktivierten Funktionen und intuitiver Menüführung
- Integrierte Echtzeitüberwachung und Datenanzeige: Zufuhrleitfähigkeit, Gesamtwasserverbrauch, Druckregulator
- PIN-geschützter Zugriff auf grundlegende Einstellungen/Dienste
- Praktischer SD-Karten-Einschub
- System kann auf Grundlage der täglichen Arbeit ausgewählt werden
- Garantiert eine lange Betriebsdauer und optimale Wasseraufreinigung
- Zuverlässige Wasserqualität stellt reproduzierbare Ergebnisse sicher
- Einfach zu bedienen, keine Bedienungsanleitung notwendig
- Optimale Steuerung eines konstanten Wasserflusses und konsistente Wasserqualität ohne zusätzliche Kosten
- Verhindert Bedienfehler durch den Anwender
- Unterstützt die zuverlässige Aufzeichnung wichtiger Daten
Spezifikation
ASTM | |
<1 CFU/1.000 ml | |
≤2 | |
18,2 Mohm.cm | |
2 °C° bis 30 °C° | |
Wand | |
4 bis 10 | |
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration | |
35,6 °F bis 95 °F | |
< 1 | |
35 cm | |
49,2 cm | |
45,1 cm | |
27 bis 29 kg | |
100/240 V |
0,055 | |
120 | |
Typ 1 | |
35,6 °F bis 86 °F | |
80% | |
<1 ml | |
130 | |
5 °C° bis 45 °C° | |
2 °C° bis 35 °C° | |
13,7 in. | |
19,37 in. | |
17,75 in. | |
59.5 bis 63.9 lbs. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |