Learn More
Grant Instruments™ Draining syphon SY1 SY1 Grant
Für Grant Beheizte Umwälzbäder
Marke:  Grant Instruments™ SY1
31.16 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11456487
  • 32.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
    Zur Verwendung mit Grant beheizten Umwälzbädern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entladungsrate: 6.5 l/min
Größe des Auslassschlauchs: 21,7in.
Schlauchgröße auf Behälterseite:15 in.
Ablassen von Flüssigkeiten aus Grant-Wasserbad für Behälter mit 5 bis 20 l (5 gal.)
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Draining syphon SY1 SY1 Grant > Entladungsrate: 6.5 l/min