Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X)
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates.
Marke:  Invitrogen™ EPX-66666-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16396622
  • 333.00 CHF / 200 Milliliter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Beschreibung
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates. It is a simple mix of buffers, salts, and mild detergent.
ProcartaPlex Wash Buffer (10X) is included in our basic kits and off-the-shelf panels. Additionally, we offer it here as a stand-alone item.
Reported application
  • Multiplex immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
200 mL
Luminex™ Geräte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer449368-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number
Chargennummer451447-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number
Chargennummer451133-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number
Chargennummer440771-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number
Chargennummer439702-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X) > 200 mL
Nur für Forschungszwecke.