Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X)
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates.
Marke:  Invitrogen™ EPX-66666-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15542117
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates. It is a simple mix of buffers, salts, and mild detergent.
ProcartaPlex Wash Buffer (10X) is included in our basic kits and off-the-shelf panels. Additionally, we offer it here as a stand-alone item.
Reported application
  • Multiplex immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Je 1
Luminex™ Geräte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer452946-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2025 Catalog Number
Chargennummer442219-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number
Chargennummer438176-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number
Chargennummer438176-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number
Chargennummer438176-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEPX-66666-000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X) > 25 mL
Nur für Forschungszwecke.