Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ NHP-Kontroll-Set, 37-Plex
Enthält eine Kontrolle mit hoher und niedriger Konzentration für alle Analyten, die im nicht-humanen Primaten Cytokin/Chemokine/Wachstumsfaktor 37 Plex ProcartaPlex Panel enthalten sind
Marke:  Invitrogen™ EPX370-40045-CTR
Artikelnummer. 17108905
  • 298.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Das ProcartaPlex nicht-humane Primaten 37 plex-Kontroll-Set enthält eine Kontrolle mit hoher und niedriger Konzentration für alle Analyten, die im nicht-humanen Primaten Cytokin/Chemokine/Wachstumsfaktor 37 Plex ProcartaPlex Panel enthalten sind.
  • Eine Liste der in diesem Set enthaltenen Analyten finden Sie unter TDS im Abschnitt Dokumente.
  • Berichtete Anwendung: Multiplex-Immunassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multiplex-Kontrollen-Set
nicht-humaner Primat
ProcartaPlex™
Nasseis
1 Packung
Luminex™ Geräte
• 1 Fläschchen NHP Kontrolle, hoch A
• 1 Fläschchen NHP Kontrolle, hoch B
• 1 Fläschchen NHP Kontrolle, niedrig A
• 1 Fläschchen NHP Kontrolle, niedrig B
Bei 2 – 8 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer332432-003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberEPX370-40045-CTR
Chargennummer332432-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog NumberEPX370-40045-CTR
Chargennummer332432-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberEPX370-40045-CTR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ NHP-Kontroll-Set, 37-Plex > 1 Set