Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ MAPK Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex
Invitrogen ProcartaPlex Human MAPK Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex allows simultaneous analysis of 6 proteins in both phosphorylated AND total forms.
Marke:  Invitrogen™ EPX060-97217-DR
Artikelnummer. 30275461
  • 3090.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ MAPK Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex > Quantity: 96 Tests