Learn More
Invitrogen™ Probe Set Diluent QT
Sondensatz-Verdünnungsmittel QT, 12 ml, ist eine wässrige Lösung, die Formamid, Detergens und Blocker enthält.
Marke: Invitrogen™ QVT0510
Beschreibung
Sondensatz-Verdünnungsmittel QT, 12 ml, ist eine wässrige Lösung, die Formamid, Detergens und Blocker enthält. Sie ist eine Einzelkomponente der ViewRNA™ Assay-Kits für ISH-Gewebe, 2-Plex, 24 Assays.
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Kit | |
Sondensatz-Verdünnungsmittel | |
12 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
444024-000 | Analysenzertifikat | 12/05/2025 | |
439073-000 | Analysenzertifikat | 27/03/2025 | |
438491-000 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | |
437906-000 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | |
437906-000 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | QVT0510 |