Learn More
Pristan, MP Biomedicals™
Wird als biologischer Marker verwendet. Pristan, MP Biomedicals, ist ein natürliches gesättigtes Terpenoid-Alkan, das hauptsächlich aus Haifischleberöl gewonnen wird.
Marke:  MP Biomedicals 0219545505
Menge 5 ml
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11452460
  • 109.00 CHF / 5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Pristan ist dafür bekannt, Autoimmunerkrankungen bei Nagetieren zu induzieren. Es wird in der Forschung als nicht-antigenisches arthritogenes Adjuvans verwendet, und um die Pathogenese von rheumatoider Arthritis, Lupus und Plasmazytomen zu verstehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1921-70-6
68 °C (0.001 mmHg (Literatur))
n20/D 1.438 (Lit.)
Pristan, Norphytan, Butenkohlenwasserstoff, Pentadecan, 2,6,10,14-tetramethyl, Meso-Pristan, 2,6,10,10-Tetramethylpentadecan, Norphytan, robuoy, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
15979
Flüssigkeit
0.783 g/ml bei 20 °C (Lit.)
C19H40
5 ml
Löslich in Ether, Petrolether, Benzol, Chloroform, Kohlenstofftetrachlorid.
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
268.529
CHEBI:53181
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pristan, MP Biomedicals™ > 5 ml