Learn More
Epredia™ PrintMate™ Einbettkassetten
PrintMate Einbettungskassetten sorgen für außerordentliche Benutzerfreundlichkeit und Druckklarheit. Zur Verwendung mit Routineproben und in Gewebe oder Schwämmen verpackten Biopsien.
Marke:  Epredia™ B851070OR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16363976
  • 157.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PrintMate Einbettkassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
Die PrintMate Einbettkassetten wurden für optimale Arbeitsabläufe und Druckvorgänge mit den Drucksystemen PrintMate Classic und PrintMate AS für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit entwickelt.  Die gleichmäßige, texturierte Druckoberfläche ist optimal für jederzeit hochwertigen Druck.  Für zusätzliche Informationen sind die rechte und linke Seite strukturiert und mit geeigneten Stiften versehen, um eine klare Handschrift zu gewährleisten.  Die Deckelverschlüsse wurden zwecks einfacher Handhabung mit niedriger Öffnungs- und Schließkraft angepasst und bieten gleichzeitig die Sicherheit, die für die Verarbeitung erforderlich ist.
Erhältlich in Röhrchen für automatischen Druck oder lose für den manuellen Einsatz und in zwölf Farben für eine verbesserte Workflow-Identifizierung.
Die PrintMate Einbettkassetten sind auch ohne Deckel erhältlich, für den wirtschaftlichen Einsatz mit wiederverwendbaren Metalldeckeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Runde Löcher
Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton.
Ja
Einbettungskassette
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Beidseitig anschlagbar
Orange
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ PrintMate™ Einbettkassetten > Orange, 1000, separate Deckel im Lieferumfang enthalten