Learn More
Epredia™ PrintMate™ Kassettendrucker
Erfüllen Sie die Anforderungen für optimierte Arbeitsabläufe und verringern Sie die Fehlerquote im Labor mithilfe des schnellen, zuverlässigen Thermo Scientific™ PrintMate™ Kassettendruckers.
Marke: Epredia™ A79500005
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen für optimierte Arbeitsabläufe und verringern Sie die Fehlerquote im Labor mit Hilfe des schnellen, zuverlässigen Thermo Scientific™ PrintMate™ Kassettendruckers, der sich ideal für bedarfsweises Drucken oder das Drucken großer Mengen in Hochdurchsatz-Anwendungen eignet.
Optimiert Effizienz und Produktivität im Labor
- Durch die kleine Stellfläche lässt sich das Gerät problemlos in jeden Arbeitsablauf integrieren – dank seiner kompakten Bauform kann der PrintMate direkt im Zuschnittbereich aufgestellt und durch die hohe Druckgeschwindigkeit auch für bedarfsweises Drucken eingesetzt werden. Sie entscheiden, welcher Arbeitsablauf zu Ihrem Labor passt
- Der PrintMate druckt schnell und ohne Zeitverzögerung 2-D-Barcodes auf Kassetten – durch die ideale Kombination aus Robustheit und Leistung eignet sich dieser Drucker sowohl für bedarfsweises Bedrucken als auch für das Bedrucken einer großen Anzahl von Kassetten im Großlabor
- Ein optionales zweispuriges Sammelsystem nimmt bis zu 100 Kassetten in Sammelmagazinen auf – die Magazine können problemlos gestapelt werden, was die Zuordnung von Kassetten zu Probenbehältern am Zuschneideplatz vereinfacht
- Durch die Ausgaberutschen kann der PrintMate zwischen zwei Laboranten aufgestellt werden, die ein Instrument gemeinsam nutzen können, ohne dass die Gefahr für ein Vertauschen von Kassetten besteht – die Ausgabe in zwei Richtungen gewährleistet die korrekte Zuordnung der Kassetten
- Das Abgabesystem kann über Jahre hinweg eine breite Palette von Standardkassetten abgeben, ohne dass es zu Blockierungen oder fehlerhaften Zuführungen kommt – mit dem PrintMate kann ein breites Sortiment von Thermo Scientific™ Kassetten verwendet werden
- Hochwertiges Bedrucken bedeutet, dass jede Kassette mit klarer und leicht lesbarer, schwarzer Schrift bedruckt wird (das Drucken mit 300 dpi eignet sich perfekt für das Drucken von linearen und 2-D-Barcodes sowie von Grafikelementen und Logos); eine sicherere Identifizierung der Proben und eine verbesserte Integrität der Proben tragen zu einer verbesserten Behandlung von Patienten bei
Bietet mithilfe der LabWriter™ Software Funktionen für das Bedrucken nach Bedarf
- Bedruckt sowohl große Chargen als auch einzelne Kassetten, wobei Standard- oder benutzerdefinierte Zähler verwendet werden können
- Software kann Barcodes von einem Anforderungsformblatt oder Probenbehälter verwenden, um Kassetten automatisch zu bedrucken, wodurch Fehler beim Beschriftungsprozess ausgeschlossen werden
- Gesondertes Vorschaufenster zeigt an, was gedruckt werden wird
- Kann Aufzeichnungen zu Druckaufträgen bereitstellen, damit Sie den Einsatz Ihres Personals und den Arbeitsablauf optimieren können
Hilft dabei, die CAP-Bestimmungen zu erfüllen
- Auch bei einer Änderung der Bestimmungen für das Etikettieren von Kassetten kann PrintMate das eindeutige Identifizieren der Proben weiterhin sicherstellen, wodurch die die Akkreditierung Ihres Labors erhalten bleibt
Nutzt alle aktuellen Schnittstellen für einen besseren Datenaustausch
- Kompatibel mit bereits vorhandenen LIS-Schnittstellen früherer Thermo Scientific™ Drucker
Enthält:
Im Lieferumfang zu jedem Gerät sind ein USB-Kabel, ein Netzkabel, 2, 6 oder 12 Magazine (vom Modell abhängig), eine Rolle Folienband (installiert), CD mit Standardsoftware und eine Bedienungsanleitung enthalten. Zu einem Komplettsystem für das Bedrucken von Kassetten gehören außerdem ein PC, ein Monitor und ein Bilderkennungssystem.
Spezifikation
PrintMate 450 Cassette Printing System | |
100/240 V 50/60 Hz | |
Each unit comes with USB cable; power cable; 2, 6 or 12 hoppers (depending on model); one roll of tape (installed); software CD; and operator guide (PDF on software CD). Complete cassette printing systems additionally include an all-in-one PC and digital imager. | |
43.5 cm | |
38 cm | |
31 lb. | |
100 to 240V | |
CE Marked; ETL Certified |
450 Cassettes | |
Cassette Printer | |
17 in. | |
15 in. | |
11.4 in. without tubes; 32 in. with tubes | |
14 kg | |
50/60 Hz |