Learn More
Zeiss™ Primostar 3 - Fester Köhler-Binokulartubus, 100 x Öl
Robustes und kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Konfiguriert für die übermittelte Hellfeld-Mikroskopie mit einer Reihe von Zubehör zur Erweiterung der verfügbaren Mikroskopietechniken.
Marke:  Zeiss™ 415501-0081-000
Artikelnummer. 17312810
  • 2115.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.
  • Zuverlässig und robust durch einen Untersuchungsrahmen aus Metall bei gleichzeitig leichtem Gewicht.
  • Die Fixed-Köhlerö-Versionen von Primostar 3 sind vorjustiert mit einem Sichtfeld von 20 mm. Ausgewählte Objektive und Okulare sind bereits vorhanden, so dass keine Zeit mit der Einrichtung verloren geht.
  • Voll-Köhler-Versionen von Primostar 3 mit Sichtfeld von 22 mm geben während der Verwendung der Köhler-Beleuchtung die Möglichkeit, zu lehren.In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden.Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb.
  • Verwenden Sie die ZEISS Labscope App, um alle Mikroskope Ihrer Schüler sowie WLAN-Kameras untereinander zu verbinden und ein kollektives Lernerlebnis zu schaffen.
  • Primostar 3 ist mit seiner integrierten 8,3 MPx HD WLAN-Kamera die ideale Kombination für digitale Klassenzimmer.Diese Kamera bietet vielseitige Schnittstellen wie LAN, HDMI, Ethernet und USB-C 3.0.Zusätzlicher Vorteil: die integrierte Stromversorgung vermeidet Kabelknoten.
  • Mit Labscope, der Bildgebungs-App von ZEISS, können Sie alle Live-Bilder Ihrer angeschlossenen Mikroskope anzeigen.
  • Zen-kompatibles CZI-Dateiformat, das alle Metadaten und eine separate Anmerkungsebene enthält.
Spezifikation
Spezifikation
ABBE 0,9
Binokulartubus, 100x Öl
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Primostar 3 - Fester Köhler-Binokulartubus, 100 x Öl > ABBE 0,9