Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA 40 tests
Dies ist ein anpassbares Sondenset für die Verwendung mit PrimeFlow Assays.
Marke:  Invitrogen™ CPF-204
192.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15930593
  • 296.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
Dies ist ein anpassbares Sondenset für die Verwendung mit PrimeFlow Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
264 µL PrimeFlow-Sondenset, Lagerung (bei -20 °C)
PrimeFlow™
40 tests
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA 40 tests > 264 μl PrimeFlow Sondenset, Lagerung bei –20 °C.