Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Gibco™ Primäre Ratte Cortex Neuronen, Sprague Dawley, sind aus Sprague Dawley Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und kryokonserviert.
Marke:  Gibco™ A36512
695.40 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15916482
  • 696.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 – 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
Hohe Lebensfähigkeit: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
Hohe Reinheit: Mehr als 90 % neuronaler Phänotyp
Funktionell validiert: Getestet auf spontanen synchronen Calciumfluss und synaptische Ausschüttung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern.
Nervenzellen
Kryokonserviert
Cortex
4 x 10^6
4 x 106 cells
Fötal
Säugetierzellkultur
Ratte
Ein Fläschchen mit 4 Millionen Zellen
Cortex-Neuron Ratte
Zellreinheit, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma