Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Gibco™ Primäre Ratte Cortex Neuronen, Sprague Dawley, sind aus Sprague Dawley Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und kryokonserviert.
Marke: Gibco™
271.70 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 – 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
• Hohe Lebensfähigkeit: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
• Hohe Reinheit: Mehr als 90 % neuronaler Phänotyp
• Funktionell validiert: Getestet auf spontanen synchronen Calciumfluss und synaptische Ausschüttung
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Cortex | |
Cortex-Neuron Ratte | |
Zellreinheit, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Ratte | |
1 x 10^6 | |
1 x 106 cells |