Learn More
Molecular Probes™ PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz
PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz
320.00 CHF - 716.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen |
---|---|
Farbe | Blau |
Konzentration | 10 X |
Inhalt und Lagerung | 4 °C, vor Licht schützen. |
Beschreibung | PrestoBlue Zellviabiliätsreagenz |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12023725
|
Molecular Probes™
A13261 |
25 ml |
320.00 CHF
25 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12083745
|
Molecular Probes™
A13262 |
100 ml |
716.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Erzielen Sie hochwertige Zellviabilitätsergebnisse und eine sofortige Zeitersparnis mit PrestoBlue™ Cell Viability Reagent. PrestoBlue™ ist eine gebrauchsfertige, membrangängige Resazurin-basierte Lösung, die wie eine Zellviabilitätsanzeige funktioniert. Sie nutzt dazu die Reduktionskraft lebender Zellen zur quantitativen Messung der Zellproliferation. Bei Zugabe zu Zellen wird das PrestoBlue™ Reagenz durch die Reduktionsumgebung der lebenden Zelle modifiziert und färbt sich rot. Zugleich wird es stark fluoreszierend. Diese Farbänderung kann durch Fluoreszenz- oder Absorptionsmessungen nachgewiesen werden.Mit dem PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz können Sie Folgendes:
Zehnminütige Inkubationen
Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist als einziges Live-Zellviabilitätsreagenz auf dem Markt in der Lage, üblicherweise in weniger als 10 Minuten nach Zugabe des Reagenzes belastbare Daten zu liefern. Alle anderen Reagenzien auf Resazurin-Basis für die Zellviabilität auf dem Markt erfordern eine Inkubation von ein bis vier Stunden mit dem Reagenz, bevor Daten erfasst werden.
Qualitativ hochwertige Ergebnisse
Basierend auf Zelltyp und Inkubationszeit kann das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz sogar so geringe Mengen wie 12 Zellen pro Well in einer 384-Well-Platte erkennen. Nach zehn Minuten Inkubation kann das PrestoBlue™ Reagenz Zellen linear abwärts bis zu 98 Zellen⁄Well mit einem Z’-Wert größer als 0,5 erkennen.
Homogenes Assay-Format
Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist ein reines Zusatzreagenz. Ohne die Schritte der Zelllyse oder Solubilisierung, wie sie bei anderen auf dem Markt erhältlichen Assays notwendig sind, wird die Bearbeitungszeit minimiert.
Live-Zellen-Assay
Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz erfordert keine Zelllyse. Die Zellen können bis zu 24 Stunden in Anwesenheit des PrestoBlue™ Zellviabilitätsprodukts inkubiert werden. Entfernen Sie einfach das Reagenz von den Zellen und ersetzen Sie es durch Nährmedium für die weitere Proliferation.
Spezifikation
Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen | |
10 X | |
PrestoBlue Zellviabiliätsreagenz | |
Viabilitätsassay | |
Reagenz | |
590 bis 615 nm | |
Flüssig | |
10 Min. – 2 Std | |
Geeignet für hohe Durchsätze |
Blau | |
4 °C, vor Licht schützen. | |
Kolorimetrisch, Fluoreszenz | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, HTS-Lesegerät | |
Resazurin | |
535 bis 560 nm | |
96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.