Learn More
Molecular Probes™ PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz
PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz
Marke:  Molecular Probes™ A13261
243.20 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12023725
  • 320.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie hochwertige Zellviabilitätsergebnisse und eine sofortige Zeitersparnis mit PrestoBlue™ Cell Viability Reagent. PrestoBlue™ ist eine gebrauchsfertige, membrangängige Resazurin-basierte Lösung, die wie eine Zellviabilitätsanzeige funktioniert. Sie nutzt dazu die Reduktionskraft lebender Zellen zur quantitativen Messung der Zellproliferation. Bei Zugabe zu Zellen wird das PrestoBlue™ Reagenz durch die Reduktionsumgebung der lebenden Zelle modifiziert und färbt sich rot. Zugleich wird es stark fluoreszierend. Diese Farbänderung kann durch Fluoreszenz- oder Absorptionsmessungen nachgewiesen werden.
Mit dem PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz können Sie Folgendes:
  • Sparen Sie Zeit mit einem nur 10 Minuten dauernden Inkubationsschritt.
  • Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse mit einem großen Dynamikbereich
  • Erleben Sie bequemes Arbeiten mit dem homogenen Format für Hinzufügen und Lesen
  • Überwachen Sie lebende Zellen und führen Sie nachfolgende funktionelle Assays durch
    Zehnminütige Inkubationen
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist als einziges Live-Zellviabilitätsreagenz auf dem Markt in der Lage, üblicherweise in weniger als 10 Minuten nach Zugabe des Reagenzes belastbare Daten zu liefern. Alle anderen Reagenzien auf Resazurin-Basis für die Zellviabilität auf dem Markt erfordern eine Inkubation von ein bis vier Stunden mit dem Reagenz, bevor Daten erfasst werden.
    Qualitativ hochwertige Ergebnisse
    Basierend auf Zelltyp und Inkubationszeit kann das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz sogar so geringe Mengen wie 12 Zellen pro Well in einer 384-Well-Platte erkennen. Nach zehn Minuten Inkubation kann das PrestoBlue™ Reagenz Zellen linear abwärts bis zu 98 Zellen⁄Well mit einem Z’-Wert größer als 0,5 erkennen.
    Homogenes Assay-Format
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist ein reines Zusatzreagenz. Ohne die Schritte der Zelllyse oder Solubilisierung, wie sie bei anderen auf dem Markt erhältlichen Assays notwendig sind, wird die Bearbeitungszeit minimiert.
    Live Cell Assay
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz erfordert keine Zelllyse. Die Zellen können bis zu 24 Stunden in Anwesenheit des PrestoBlue™ Zellviabilitätsprodukts inkubiert werden. Entfernen Sie einfach das Reagenz von den Zellen und ersetzen Sie es durch Nährmedium für die weitere Proliferation.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen
    10 X
    PrestoBlue Zellviabiliätsreagenz
    Viabilitätsassay
    Reagenz
    590 bis 615 nm
    Flüssig
    10 Min. – 2 Std
    25 ml
    Geeignet für hohe Durchsätze
    Blau
    4 °C, vor Licht schützen.
    Kolorimetrisch, Fluoreszenz
    Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, HTS-Lesegerät
    Resazurin
    535 bis 560 nm
    96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte
    PrestoBlue™
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis