Learn More
Buerkle™ Drucklose LDPE-Sprühflaschen mit dauerhafter Handpumpe
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Beschreibung
- Medienberührende Teile PP, PE und Edelstahl
- Flasche aus LDPE
- Düsendurchmesser 0,6 mm
- Sprühvolumen pro Hub: 1,2 ml ±0,1
- Einstellbare Sprühdüse
- Temperatur max 30 °C
- Die Funktion der einzelnen Sprühgeräte wird während der Herstellung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labore, Produktion, Freizeit, Haushalt und geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Reinigungsmittel |
Enthält | Patentiertes Entlüftungsventil, dauerhafte Handpumpe |
Material | LDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | 30 °C |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 220 mm |
Verschlusstyp | Spray |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.8 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 555.9 kB
Topsellers laboplast
DateigrößeVersion: 557.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drucklose LDPE-Sprühflaschen mit dauerhafter Handpumpe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur