Learn More
Cytiva PreScission™ Protease
Stellenpezifische Trennung der GST-Markierung von Proteinen, die mithilfe des pGEX-6P-Vektors exprimiert wurden. Cytiva Life Sciences™ PreScission™ Protease G ermöglicht die gleichzeitige Immobilisierung und Spaltung der GST-Fusionsproteine.
Marke: Cytiva 27-0843-01
413.25 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beschreibung: Gentechnisch hergestelltes Fusionsprotein, bestehend aus humanem Rhinovirus 3C-Protease und GST; spaltet sich insbesondere zwischen den Gln- und Gliy-Rückständen der Erkennungssequenz von LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
- Applikation: Unterstützt das Entfernen der Protease durch Zulassen von gleichzeitiger Proteaseimmobilisierung und -Spaltung von GST-Fusionsproteinen, erzeugt mittels der Vektoren pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 und pGEX-6P-3
- Speicherpuffer-Komponenten: 50 mM Tris HCl (pH-Wert 8.0), 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT und 20 % Glycerin
- Einheiten-Definition: Eine Einheit spaltet > 90 % von 100 μg eines Test-GST-Fusionsproteins in 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, pH-Wert 7.0 bei 5 °C für 16 Stunden.
Spezifikation
Elutionspuffer: 50 mM Tris HCl, 10 mM reduziertes Glutathion pH 8; Spaltungspuffer: 50 mM Tris HCl pH 8, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT und 20 % Glycerol | |
500U | |
Unterstützt das Entfernen der Protease durch Zulassen von gleichzeitiger Proteaseimmobilisierung und -Spaltung von >90 % von 10μg eines aus den pGEX-6P-Vektoren pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 und pGEX-6P-3 hergestellten GST-Fusionsproteins |
Fusionsprotein-Protease | |
-20 °C/-80 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva PreScission™ Protease > 500 Units
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur