Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating
PrepSEQ™ Probenvorbereitungskit für schnelle Zentrifugation – besondere Reinheit & Bead-Beating
Marke: Applied Biosystems™ 4468304
471.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das PrepSEQ™ Rapid Spin Probenvorbereitungskit – Extra Clean & Bead Beating was developed for the AFNOR-approved MicroSEQ™ für Arbeitsabläufe für den Nachweis von Listerien-Species und Listeria monocytogenes mithilfe der Echtzeit-PCR. Ein Zentrifugier-, Transfer- und Bead-Beating-Protokoll lysiert effizient Listerien aus einem 750 μl-Aliquot anspruchsvollerer angereicherter Lebensmittelproben (z. B. Proben mit hohem Fettabteil oder anderweitig anfällig für PCR-Hemmung). Das PrepSEQ™ Rapid Spin Probenvorbereitungskit – Extra Clean & Bead Beating genügt den Bedürfnissen von Lebensmittellabors mit geringeren Durchsätzen.HINWEIS: Standardproben, die keinen hohen Fettanteil enthalten oder keine PCR-Hemmung aufweisen, sollten mit dem PrepSEQ™ Rapid Spin Probenvorbereitungskit – Bead Beating verarbeitet werden.
Optimiert für PCR-basierte Lebensmittelsicherheit und Umweltüberwachung
Bei Laboren, die in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Umweltüberwachung engagiert sind, werden PCR-basierte Methoden schnell zum Standard für den präzisen, empfindlichen Nachweis von Bakterien. Nutzen Sie diese Probenvorbereitungsmethode für die schnelle, kostengünstige Extraktion hochwertiger DNA aus den anspruchsvollsten Probentypen.
Geeignet für Labors, die bis zu 100 Proben pro Tag vorbereiten
Eine Spin-Säulen-basierte Vorbereitung ermöglicht die Bewältigung kleiner Losgrößen nur mit einfachen Tischgeräten. Dadurch verringert sich der Investitionsaufwand gegenüber der Anschaffung von Automatisierungsgeräten für wesentlich höhere Durchsätze.
Entfernt PCR-Hemmer und produziert hochwertige DNA
Das PrepSEQ™ Rapid Spin Probenvorbereitungskit – Extra Clean & Bead Beating bietet eine einfache, kostengünstige Möglichkeit der Gewinnung von Listerien-DNA aus schwierigeren Ausgangsmaterialien wie Käse, Milch und fettreichem Fleisch. Während des Extraktionsprozesses entfernt das Medium im Inneren der Spin-Säule PCR-Hemmer aus der Probe, sodass die Bakterien in das Proben-Entnahmeröhrchen gelangen können. Das Pellet wird resuspendiert und anschließend (zur Vermeidung von Verschleppungen, die die PCR hemmen) in ein neues Röhrchen mit Zirkon-Beads zur mechanischen Lyse übertragen.
Spezifikation
Lysepuffer im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.NICHT EINFRIEREN. | |
Rapid Spin Probenvorbereitungskit | |
100 preps | |
Bakterielle DNA |
Mit hohem Durchsatz kompatibel, automatisierte Protokolle | |
PrepSEQ™ | |
Nahrungsmittel und Getränke | |
Lebensmittel- und Umweltproben |
NF Validation from AFNOR certificate: MicroSEQ™ Listeria monocytogenes ABI 29/05-12/11
DateigrößeVersion: 206.6 kB
NF Validation from AFNOR certificate: MicroSEQ™ Listeria ABI 29/04-12/11
DateigrößeVersion: 229.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating > 100 Präp.
Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur