Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Elution Buffer
PrepSEQ Elution Buffer, a component of the PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit, is offered separately here for those kit users who need additional elution buffer.
Marke:  Applied Biosystems™ 4400784C
Artikelnummer. 30000688
  • 89.00 CHF / 25 Milliliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PrepSEQ Elution Buffer, a component of the PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4413686), is offered separately here for those kit users who need additional elution buffer. As with other products in the Pharma Analytics Sample Preparation product line, PrepSEQ Elution Buffer:
  • Is completely supported by our global manufacturing and distribution centers
  • Has a Certificate of Analysis available
  • Has a shelf-life of up to 12 months
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
Flüssig
Elution Buffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2503046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2403044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number4400784C
Chargennummer2307043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number4400784C
Chargennummer2306042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog Number4400784C
Chargennummer2303040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number4400784C
Name des Produkts
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Elution Buffer > 25 mL