Learn More
Applied Biosystems™ Premix Buffer Concentrate, 100 mL
Dieses Reagenz ist für N-terminale Proteinsequenzierungsanwendungen vorgesehen.
Marke:  Applied Biosystems™ 401446
Artikelnummer. 16335242
  • 646.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Raumtemperatur
Reagenz für die N-terminale Sequenzierung
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C).
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer20E015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2020 Catalog Number401446
Chargennummer17F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2018 Catalog Number401446
Chargennummer1605114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number401446
Chargennummer1410112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number401446
Chargennummer1402111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number401446
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Premix Buffer Concentrate, 100 mL > Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).