Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
auf Anfrage - 21.84 CHF
Spezifikation
Typ | Vorratsbehälter |
---|---|
Material | Polyethylen |
Form | Rechteckig |
Zur Verwendung mit | Zufuhr-Rollenbahn |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Lebensmitteln |
Produktcode | Marke | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12652045
![]() |
Kappes Systeme™
6001.00.0150 |
Blau | Size 1 |
21.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12672045
![]() |
Kappes Systeme™
6001.00.0152 |
Gelb | Size 1 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12642045
![]() |
Kappes Systeme™
6001.00.0153 |
Grün | Size 1 |
21.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12632055
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0150 |
Blau | Size 2 |
15.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12642055
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0151 |
Rot | Size 2 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12672055
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0250 |
Blau | Size 3 |
11.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12602065
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0252 |
Gelb | Size 3 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12692055
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0251 |
Rot | Size 3 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12612065
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0254 |
Grau | Size 2 |
11.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12682055
![]() |
Kappes Systeme™
6002.00.0253 |
Grün | Size 3 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12651775
![]() |
Kappes Systeme™
6003.00.0251 |
Rot | Size 4 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12611775
![]() |
Kappes Systeme™
6003.00.0250 |
Blau | Size 4 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12621775
![]() |
Kappes Systeme™
6003.00.0252 |
Gelb | Size 4 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
12601775
![]() |
Kappes Systeme™
6003.00.0253 |
Grün | Size 4 |
8.19 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12641775
![]() |
Kappes Systeme™
6003.00.0254 |
Grau | Size 4 |
8.19 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für die individuelle Lagerung von Kleinteilen. Aus lebensmittelechtem, schlag- und stossfestem Polyethylen. Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Der Boden ist verstärkt. Extrabreiter Stapelrand für sichere Stapelfähigkeit. DGBM geschützt. Zubehör: Papieretiketten, Folien und Auflagedeckel.B/T/H: 350/200/200mm
Grösse: 3
Farbe: Grün
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Rechteckig | |
Lagerung von Lebensmitteln |
Polyethylen | |
Zufuhr-Rollenbahn |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.