Learn More
Heathrow Scientific™ Premium Plus Objektträgerboxen
Die Heathrow Scientific™ Premium Plus Objektträgerboxen können bis zu 100 Objektträger aufnehmen, während das einzigartige seitliche Staufach einen Stift, Trockenmittel oder andere kleine Gegenstände aufnehmen kann
Marke:  Heathrow Scientific™ 120592F
60.51 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24160" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15850086
  • 63.80 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Design der Gleitschiene sorgt für einen sicheren Sitz, der einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger ermöglicht
  • Das zentral positionierte Nummerierungsraster ermöglicht eine einfache Organisation der Objektträger mit guter Erkennbarkeit der Positionsnummern
  • Die Schiebeverriegelung bietet sichere Aufbewahrung mit leicht zu identifizierenden Symbolen für Ver- und Entriegelung
  • 2 mm-Kabelbinder können für eine noch sicherere Aufbewahrung verwendet werden
  • Die Inventarkarte ist abnehmbar und austauschbar, um problemloses Schreiben auf flachen Oberflächen zu ermöglichen
  • Der Kasten verfügt über ein modernes Design mit einer welligen Oberflächenstruktur
  • EVA-Schaumstoff auf dem Boden  hält die Objektträger sicher am Platz und schützt sie vor Beschädigungen
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Klappdeckel
100
Premium Plus Objektträgerbox
8.2 x 7.7 x 1.3 in.
Objektträger
3,2 cm
8,2 in.
20,32 cm
5 Packungen
7.7 in.
19,5 cm
EVA-Schaum
100
Violett
Horizontal
100 (26 x 76 mm-Objektträger)
Histologie
1.3 in.
Bestandskarte
20,7 cm
ABS, Polypropylen
Rechteckig
7,35 in.
18,67 cm