Learn More
Heathrow Scientific™ Premium Plus Objektträgerboxen
Die Heathrow Scientific™ Premium Plus Objektträgerboxen können bis zu 100 Objektträger aufnehmen, während das einzigartige seitliche Staufach einen Stift, Trockenmittel oder andere kleine Gegenstände aufnehmen kann
Marke: Heathrow Scientific™ 120577F
58.54 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24160" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das Design der Gleitschiene sorgt für einen sicheren Sitz, der einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger ermöglicht
- Das zentral positionierte Nummerierungsraster ermöglicht eine einfache Organisation der Objektträger mit guter Erkennbarkeit der Positionsnummern
- Die Schiebeverriegelung bietet sichere Aufbewahrung mit leicht zu identifizierenden Symbolen für Ver- und Entriegelung
- 2 mm-Kabelbinder können für eine noch sicherere Aufbewahrung verwendet werden
- Die Inventarkarte ist abnehmbar und austauschbar, um problemloses Schreiben auf flachen Oberflächen zu ermöglichen
- Der Kasten verfügt über ein modernes Design mit einer welligen Oberflächenstruktur
- EVA-Schaumstoff auf dem Boden hält die Objektträger sicher am Platz und schützt sie vor Beschädigungen
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten | |
Klappdeckel | |
100 | |
Premium Plus Objektträgerbox | |
8.2 x 7.7 x 1.3 in. | |
Objektträger | |
3,2 cm | |
8,2 in. | |
20,32 cm | |
5 Packungen | |
7.7 in. | |
19,5 cm | |
EVA-Schaum |
100 | |
Orange | |
Horizontal | |
100 (26 x 76 mm-Objektträger) | |
Histologie | |
1.3 in. | |
Bestandskarte | |
20,7 cm | |
ABS, Polypropylen | |
Rechteckig | |
7,35 in. | |
18,67 cm |