Learn More
Thermo Scientific™ Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen
Schützen Sie Ihre kritischsten Proben von der Entnahme bis zur Analyse mit diesen Klarglasfläschchen der Premium-Packung. Diese besitzen eine Schutzverpackung mit Hartschaumteiler, der die Fläschchen sicher getrennt hält.
Marke: Thermo Scientific™ 140-40C
224.78 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse.Thermo Scientific™ Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit 0,125 in.-Septen verfügen über eine Schutzverpackung mit Hartschaum-Trenneinsatz, der Fläschchen jeweils in einer eigenen Zelle sicher getrennt hält und damit optimalen Fläschchenschutz gewährleistet.Dank der Hartschaum-Abtrennungen können jeweils neun (9) Fläschchen für eine bequeme Handhabung getrennt von der Packung aufbewahrt werden.Jedes Fläschchen verfügt über eine daran befestigte Staubschutzabdeckung, die Partikelansammlungen verhindert und die Injektionsoberfläche vor dem Gebrauch schützt.
Eigenschaften:
- Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0,125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
- Staubschutzhaube aus Polyethylen zum Schutz des Septums vor Partikelansammlungen vor der Analyse
- Septum fest mit der Kappe verklebt; kann beim Durchstechen nicht herausfallen oder verrutschen
- Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
- Verschlüsse und Staubabdeckungen am Fläschchen befestigt
Inhalt:
Zertifizierte Fläschchen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Unterteilungen aus Hartschaum polstern und schützen die Fläschchen während des Transports und der Handhabung
Spezifikation
EP 40 ml Fläschchen, durchsichtig, 0.125 Zoll, verschweißtes Septum, Premium Pack zertifiziert | |
Durchsichtig | |
Glas (Typ 1) | |
3,75 in. | |
72 | |
1 oz. | |
44 ml | |
Polypropylen | |
95 mm | |
3,17 mm | |
Fläschchen |
1,1 in. | |
28 mm | |
40 ml | |
Zertifiziert | |
NA | |
1,5 oz. | |
40 mL | |
Kappe mit verklebtem Septum | |
72 Kartons | |
Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem. | |
24-414 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.