Learn More
Fisherbrand™ Prefiltration Kit (three-stage)
Includes three stages of prefiltration. Fisher Scientific™ Prefiltration Kit protects RO membranes by removing organics, chlorine, and particles from tap water prior to RO filtration.
Marke: Fisherbrand™ RW10311KT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aktivkohle
- Antibelag
- Tiefenfiltration
Spezifikation
3-Stage, 254mm (10 in.) | |
Accu500 | |
Wasseraufbereitung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Prefiltration Kit (three-stage) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur