Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Predictor™ Assay-Kit für hERG-Fluoreszenzpolarisation
Marke: Invitrogen™ PV5365
Rot | |
Fluoreszent | |
1 Kit | |
PV5365 Predictor™ hERG Fluoreszenzpolarisations-Assay-Kit |
|
Ionenkanäle | |
Endpunkt | |
Predictor™ System | |
Predictor™ | |
Assay-Kit |
Predictor hERG Tracer rot | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
384-Well-Platte | |
Biochemische Bindung | |
hERG | |
Trockeneis | |
hERG | |
Ionenkanäle |