Learn More
Gestigkeit Harry Precison Hotplate with Automatic Control
Microprocessor Controlled Precision Digital Hotplates - precise temperatures, easy operation, durable.
2310.00 CHF - 3615.00 CHF
Spezifikation
Display Digital
Typ Heizplatte
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Reglertyp 2860 SR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Temperatur (metrisch) Wirkleistung Spannung Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperatur (metrisch) Wirkleistung Spannung Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10789772
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ20SR
20°bis 350 °C 800 W 230 V 200 x 200 x 125 mm
2310.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10107871
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ28-2SR
20°bis 300 °C 1.100 W 230 V 210 x 300 x 135 mm
2365.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10478421
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ60SR
20°bis 300 °C 2000 W 230 V 610 x 160 x 155 mm
2860.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10026181
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ72SR/230
20°C to 300°C 3300 W 220/240 V 445 x 595 x 185 mm
3580.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10321422
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ44SR/230
20°bis 450 °C 3300 W 220/240 V 310 x 475 x 205 mm
3500.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10066201
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ72SR/400
20°bis 300 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE 445 x 595 x 185 mm
3615.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10117681
Unterlagen ansehen
Gestigkeit Harry
PZ44SR/400
20°bis 450 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE 310 x 475 x 205 mm
3500.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The upper surfaces of the precision hotplates are composed of an extremely efficient heat-conducting Aluminum alloy and have a smooth, easy to maintain, oxidised coating. The electrical long-term heating has been designed to ensure that even on the corners and edges of the plate, the temperature remains uniform.
  • The microprocessor controlled digital instrument allows the operating temperature to be preset in 0.1°C divisions up to 99.9°C and in 1°C divisions for temperatures over 100°C. The preset temperature remains programmed even when the device has been switched off. In order to prevent unintentional alterations by accidentally pressing one key, presetting is only possible by using two fingers. The actual temperature is constantly indicated by 14 mm high digits after the keys have been released.
  • All models are fitted with an electronic output controller allowing the heating output to be adjusted from 10 to 100% in order to prevent the hotplate exceeding the preset temperature and/or to prevent any after heating effect. The temperature of all precision hotplates is measured with a built-in, quick-reaction sensor (PT 100).
  • All models are equipped with a 3-pole diode output bushing (extra-low voltage) to allow the connection of either a contact thermometer or a time switch in order to heat or cool the appliance at preset intervals. Temperature fuses to prevent overheating are also available in various triggering stages.
  • Special Feature:
    • Because of asymmetrical, quick-reaction, special long-term heating and thermal sensors, as well as output adaption to the thermal requirements, extremely precise temperatures, with a very good uniform heat are obtained over the complete heating surface.
    • All models can also be delivered with a black heating surface.
Spezifikation
Spezifikation
Digital
Heizplatte
Aluminiumlegierung
2860 SR