Learn More
Gestigkeit Harry Precison Hotplate with Automatic Control
Microprocessor Controlled Precision Digital Hotplates - precise temperatures, easy operation, durable.
Marke:  Gestigkeit Harry PZ72SR/400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10066201
  • 3615.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Oberflächen der Präzisionsheizplatten bestehen aus einer äußerst effizienten, wärmeleitenden Aluminiumlegierung und besitzen eine glatte, wartungsfreundliche, oxidierte Beschichtung. Die elektrische Langzeitheizung ist so konzipiert, dass auch an den Ecken und Kanten der Platte die Temperatur gleichmäßig bleibt.
  • Der mikroprozessorgesteuerte digitale Regler ermöglicht die Voreinstellung der Betriebstemperatur in 0,1 °C-Unterteilungen bis 99,9 °C und in 1 °C-Unterteilungen für Temperaturen über 100 °C. Die voreingestellte Temperatur bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Um unbeabsichtigte Verstellungen durch versehentliches Drücken einer Taste zu verhindern, ist eine Voreinstellung nur über zwei Finger-Bedienung möglich. Nach dem Loslassen der Tasten, wird die Isttemperatur konstant mit 14 mm hohen Ziffern angezeigt.
  • Alle Modelle sind mit einem elektronischen Leistungsregler ausgestattet, womit die Heizleistung von 10 bis 100 % eingestellt werden kann, um zu verhindern, dass die Heizplatte die voreingestellte Temperatur überschreitet und/oder um Nachheizeffekte zu verhindern. Die Temperatur aller Präzisionsheizplatten wird mit einem integrierten Schnellreaktionssensor (PT 100) gemessen.
  • Alle Modelle sind mit einer 3-poligen Diodenausgangsbuchse (extra-niedrige Spannung) ausgestattet, um den Anschluss eines Kontaktthermometers oder eines Zeitschalters zu ermöglichen, und das Gerät in voreingestellten Intervallen zu erwärmen oder zu kühlen. Temperatursicherungen zur Vermeidung von Überhitzung sind auch in verschiedenen Auslösestufen erhältlich.
  • Besonderheit:
    • Durch asymmetrische, reaktionsschnelle, Langzeit-Spezialheizung und Temperaturfühler sowie die Leistungsanpassung an den Wärmebedarf werden extrem präzise Temperaturen mit einer sehr guten gleichmäßigen Verteilung über die gesamte Heizfläche erzielt.
    • Alle Modelle können auch mit einer schwarzen Heizfläche geliefert werden.
Spezifikation
Spezifikation
445 x 595 x 185 mm
Digital
Aluminiumlegierung
20°bis 300 °C
3300 W
Heizplatte
2 x 400 V, N+PE
2860 SR
22 kg