Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
---|---|
Genauigkeit | ±0.5 kg/m3 |
Schritten | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E100-10 |
Länge (metrisch) | 380 mm |
Produktcode | Marke | Dichte (metrisch) | ASTM-Nummer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dichte (metrisch) | ASTM-Nummer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11776933
![]() |
Fisherbrand™
2300H |
600 - 650 kg/m3 | 300H | N/A | N/A | ||||||
11786933
![]() |
Fisherbrand™
2301H |
650 - 700 kg/m3 | 301H | N/A | N/A | ||||||
11796933
![]() |
Fisherbrand™
2302H |
700 - 750 kg/m3 | 302H | N/A | N/A | ||||||
11706943
![]() |
Fisherbrand™
2303H |
750 - 800 kg/m3 | 303H | N/A | N/A | ||||||
11716943
![]() |
Fisherbrand™
2304H |
800 - 850 kg/m3 | 304H | N/A | N/A | ||||||
11726943
![]() |
Fisherbrand™
2305H |
850 - 900 kg/m3 | 305H | N/A | N/A | ||||||
11746943
![]() |
Fisherbrand™
2307H |
950 - 1000 kg/m3 | 307H | N/A | N/A | ||||||
11736943
![]() |
Fisherbrand™
2306H |
900 to 950g/L | 306H | N/A | N/A | ||||||
11756943
![]() |
Fisherbrand™
2308H |
1000 bis 1050 g/l | 308H | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Hydrometer with Incorporated Thermometer | |
Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C | |
380 mm | |
±1° C | |
−20 to +65°C | |
15 °C |
±0.5 kg/m3 | |
ASTM E100-10 | |
Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve | |
Glas | |
Determination of fluid density |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.