Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
1905.00 CHF - 3480.00 CHF
Spezifikation
Display | Digital |
---|---|
Typ | Digitale Heizplatte |
Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Temperatur (metrisch) | Spannung | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Temperatur (metrisch) | Spannung | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10066211
|
Gestigkeit Harry
PZ14EB |
140 x 140 x 135 mm | 20°bis 350 °C | 230 V | 4500 W |
1905.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10086221
|
Gestigkeit Harry
PZ35EB |
350 x 350 x 155 mm | 20°bis 300 °C | 220 V | 2200 W |
2805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10361082
|
Gestigkeit Harry
PZ72EB/230 |
430 x 580 x 185 mm | 20°bis 350 °C | 230 V | 3300 W |
3445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10269431
|
Gestigkeit Harry
PZ72EB/400 |
430 x 580 x 185 mm | 20°bis 350 °C | 2 x 400 V, N+PE | 3300 W |
3480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10769592
|
Gestigkeit Harry
PZ44EB/230 |
440 x 290 x 190 mm | 20°bis 450 °C | 230 V | 3300 W |
3370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10066131
|
Gestigkeit Harry
PZ44EB/400 |
440 x 290 x 155 mm | 20°bis 450 °C | 2 x 400 V, N+PE | 3300 W |
3370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10229341
|
Gestigkeit Harry
PZ60EB |
610 x 160 x 155 mm | 20°bis 350 °C | 230 V | 2000 W |
2755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- For continuous operation.
- Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
- Polished anodised aluminum heating surface.
- Microprocessor-controlled temperature controller with temperature setting up to 99.9 in 0.1°C steps, over 99.9 in 1°C steps. Actual temperature displayed continuously.
- With separate power controller for performance adjustment to the heating requirements from 10 to 100%.
- Built-in relay allows direct connection of electronic contact thermometers.
- Adjustable temperature monitor from 50 to 300°C (with PZ 28-1, 30 to 110°C) to prevent excess temperatures.
Spezifikation
Digital | |
Digitale Heizplatte | |
Mikroprozessorsteuerung |