Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
Marke:  Gestigkeit Harry PZ60EB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229341
  • 2860.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Dauerbetrieb geeignet.
  • Sorgen für extrem genaue, gleichmäßige Temperaturen, auch in den Ecken und Kanten der Platte.
  • Polierte eloxierte Aluminium-Heizfläche.
  • Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Temperatureinstellung bis zu 99,9 in 0,1 °C-Schritten, über 99,9 in 1 °C-Schritten. Die Ist-Temperatur wird kontinuierlich angezeigt.
  • Mit separatem Leistungsregler zur Einstellung der Heizleistung von 10 bis 100 %.
  • Integriertes Relais ermöglicht den direkten Anschluss von elektronischen Kontaktthermometern.
  • Einstellbare Temperaturüberwachung von 50 bis 300 °C (mit PZ 28-1, 30 bis 110 °C) zur Vermeidung von Übertemperaturen.
Spezifikation
Spezifikation
610 x 160 x 155 mm
Digital
Mikroprozessorsteuerung
2000 W
Digitale Heizplatte
230 V
20°bis 350 °C