Learn More
Bochem™ Präzisionspinzette
Aus Edelstahl 18/10
91.20 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Spitz |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Material | Edelstahl |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produkttyp | Präzisionspinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11895151
|
Bochem™
1640 |
120 mm | Spitz |
91.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Spitzen ohne Grate
- Selbstspannend
Spezifikation
Spitz | |
Edelstahl | |
Präzisionspinzette |
1/Packung | |
120 mm | |
Pinzette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Präzisionspinzette