Learn More
Slice™ Präzisionsschneider
Der Slice™ Präzisionsschneider eignet sich für komplizierte Schnitte auf dünnen Medien wie Papier und dünnem Kunststoff oder Vinylblättern.
Marke: Slice™ 10416
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kombiniert die gleiche sicherere Mikrokeramikklinge wie bei der beliebten ursprünglichen Slice™ Version mit neuen Funktionen wie einer austauschbaren Klingenkartusche und einem nicht wegrollenden Design.
- Die winzige Klinge besteht aus extrem hartem Zirkonoxid und wird mit einem firmeneigenen Verfahren hergestellt, das eine fingerfreundliche Schneide erzeugt.
- Die geriffelten Fingergriffe des Griffs bieten Kontrolle bei detailreichen Schneideaufgaben
- Die Mikrokeramik-Klinge ist extrem hart, aber klein und sehr sicher.
- Wird wie ein Stift verwendet, um detaillierte, komplizierte Schnitte dünner Materialien auszuführen
- Verfügt über eine austauschbare Klingenkartusche und ein nicht wegrollendes Design.
- Typ der angebrachten Klinge: Mikrokeramik
- Langlebiger Nylongriff mit Zeigefingergriff
- Beidhändig verwendbar
- finger-friendly™ Klinge schneidet effektiv
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
- Chemisch inerte Klinge rostet nie
- Öl- und schmierstofffreie Klinge
- Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
- Die Klingenschneide hält bis zu 11,2x länger als Metall
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Kompatible Klingen: 10418
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Keramik | |
10418 Klinge | |
Polycarbonat | |
140 mm | |
Weiß/Orange | |
1 mikrokeramische Klinge | |
0,26 oz. | |
0,47 in. |
Mikrokeramische Klinge | |
Polyamid | |
5,51 in. | |
Polyamid, Polypropylen, Polycarbonat, Keramik | |
Detailliertes Schneiden von dünnen Materialien | |
Je 1 | |
7,3 g | |
12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Slice™ Präzisionsschneider > Länge: 140 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur