Learn More
Epredia™ Precision Cut-Paraffin
Mit dem hochwertigen Precision Cut Paraffin erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie. Auch als vorverpacktes Kit für Epredia™ Excelsior™ AS und Revos™ Gewebeeinbettautomat erhältlich.
Marke:  Epredia™ 501006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10698694
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem hochwertigen Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie.
  • Qualitätsmischung aus Paraffin, Polymeren und Kunststoffen (typenabhängig in unterschiedlichen Anteilen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
54 bis 57 °C
Paraffin
8 x 1 kg
General purpose
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Precision Cut-Paraffin >