Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Umwälzwasserbäder
Diese Umwälzwasserbäder erzielen mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom eine hervorragende Temperaturkonstanz für Ihre Proben. Verfügen über eine moderne Temperaturregelung.
3075.30 CHF - 4703.40 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Digital |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL, CE |
Kommunikation | Digital |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C |
Display | Monochrom-LCD |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15335867
|
Thermo Scientific™
TSCIR19 |
19 l Umwälzwasserbad | 19 l | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 19 |
3075.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15345867
|
Thermo Scientific™
TSCIR35 |
35 l Umwälzwasserbad | 35 l | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 35 |
3638.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15355867
|
Thermo Scientific™
TSCIR89 |
89 l Umwälzwasserbad | 89 l | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 89 |
4703.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precision™ Umwälzwasserbäder sind ideal, wenn eine gleichmäßige Temperaturverteilung und -regelung besonders wichtig sind, z. B. bei der Arbeit mit Enzymen und bei serologischen Anwendungen. Diese mikroprozessorgesteuerten Hochleistungsbäder sind in drei unterschiedlichen Modellausführungen erhältlich. Der Lieferumfang beinhaltet eine abnehmbare Giebelhaube aus Edelstahl, ein Diffusor-Tablett und einen Schwimmer.
- Mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom erzielen Sie eine hervorragende Temperaturkonstanz.
- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimieren Sie die Zeitplanung mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren
- Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert Überhitzen und Schäden
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
Spezifikation
Digital | |
Digital | |
Monochrom-LCD | |
304 Rostfreier Stahl | |
±0,1 °C | |
Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
UL, CE | |
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C | |
1 Edelstahl-Giebelhaube und Schwimmer | |
4 | |
± 0,05 °C |